(3-Bromobenzyl)methylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Bromophenyl)-N-methylmethanamine, 3-Bromo-N-methylbenzylamine
OR307051-100G OR307051-25G OR307051-5G
APOSOR307051-100GEA 219 EUR
APOSOR307051-100G APOSOR307051-25G APOSOR307051-5G
(3-Bromobenzyl)methylamine
(3-Bromobenzyl)methylamine
Formula: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Pto. Ebullición: 231…232 °C
Densidad: 1,461 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04507522
Núm. CAS: 67344-77-8