Boc-D-α-methylserine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307056-1G
APOSOR307056-1GEA 633 EUR
APOSOR307056-1G
Boc-D-α-methylserine
Boc-D-alpha-methylserine
Formula: C₉H₁₇NO₅
MW: 219,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682596
Núm. CAS: 84311-18-2