Ácido 2-nitro-p-toluico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30706-100G OR30706-25G
APOSOR30706-100GEA 0 EUR
APOSOR30706-100G APOSOR30706-25G
Ácido 2-nitro-p-toluico 97%
Ácido 2-nitro-p-toluico
Formula: C₈H₇NO₄
Pto. de fusión: 160…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00033899
Núm. CAS: 27329-27-7