(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-N-Boc-L-alanine, Nalpha-Boc-2,3-diaminopropionic Acid, Boc-Dpr-OH, Boc-Dap-OH, 3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanine
OR307060-5G
APOSOR307060-5GEA 36.4 EUR
APOSOR307060-5G
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid 96%
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid
Formula: C₈H₁₆N₂O₄
MW: 204,23 g/mol
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236843
Núm. CAS: 73259-81-1