(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307061-5G OR307061-100G
APOSOR307061-5GEA 26.1 EUR
APOSOR307061-5G APOSOR307061-100G
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Formula: C₈H₁₆N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632072
Núm. CAS: 76387-70-7