Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307069-25G OR307069-100G
APOSOR307069-25GEA 24.8 EUR
APOSOR307069-25G APOSOR307069-100G
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Formula: C₁₀H₁₇NO₅
Pto. de fusión: 123…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053370
Núm. CAS: 13726-69-7