Fmoc-Hyp-OH 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Fmoc-trans-4-hydroxy-L-proline
OR307070-100G OR307070-25G
APOSOR307070-100GEA 207 EUR
APOSOR307070-100G APOSOR307070-25G
Fmoc-Hyp-OH 98%
Fmoc-Hyp-OH
Formula: C₂₀H₁₉NO₅
MW: 353,374 g/mol
Pto. de fusión: 189…193 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151929
Núm. CAS: 88050-17-3