N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline, cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-cis-Hyp-OH, cis-N-Boc-4-hydroxy-L-proline, Boc-Cis-Hyp-OH, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
OR307072-100G
APOSOR307072-100GEA 179 EUR
APOSOR307072-100G
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 95+%
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Formula: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,248 g/mol
Pto. de fusión: 146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094406
Núm. CAS: 87691-27-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III