cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-cis-D-Hyp-OH, (2R,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (2R,4R)-N-Boc-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid
OR307073-1G
APOSOR307073-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307073-1G
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline
Formula: C₁₀H₁₇NO₅
MW: 231,25 g/mol
Pto. de fusión: 146…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094407
Núm. CAS: 135042-12-5