Hidrogeno-(R)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-Boc-D-proline
OR307074-500G
APOSOR307074-500GEA 165 EUR
APOSOR307074-500G
Hidrogeno-(R)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo) 97%
Hidrogeno-(R)-pirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(terc-butilo)
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,25 g/mol
Pto. de fusión: 134…137 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063226
Núm. CAS: 37784-17-1