(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR307094-1G OR307094-5G
APOSOR307094-1GEA 0 EUR
APOSOR307094-1G APOSOR307094-5G
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride 95+%
(S)-2-Amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride
Formula: C₄H₁₀ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840366
Núm. CAS: 336100-47-1