(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-1-Boc-Pyrrolidine-3-carboxylic acid, (3S)-1-tert-butoxycarbonylpyrrolidine-3-carboxylic acid
OR307105-25G OR307105-5G
APOSOR307105-25GEA 362 EUR
APOSOR307105-25G APOSOR307105-5G
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094728
Núm. CAS: 140148-70-5