3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid

OR307109-1G OR307109-10G OR307109-5G
APOSOR307109-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307109-1G APOSOR307109-10G APOSOR307109-5G
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453252
Núm. CAS: 334932-13-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR