1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-1H-indazole-4-carbaldehyde
OR30711-500MG OR30711-1G
APOSOR30711-500MGEA 306 EUR
APOSOR30711-500MG APOSOR30711-1G
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699167
Núm. CAS: 1053655-56-3