1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR30712-1G OR30712-5G
APOSOR30712-1GEA 65.4 EUR
APOSOR30712-1G APOSOR30712-5G
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11109365
Núm. CAS: 872607-89-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR