(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-tert-Butyl (2-hydroxypropyl)carbamate
OR307131-100G OR307131-25G OR307131-5G
APOSOR307131-100GEA 441 EUR
APOSOR307131-100G APOSOR307131-25G APOSOR307131-5G
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Formula: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,23 g/mol
Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974338
Núm. CAS: 119768-44-4