(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl (S)-(2-hydroxypropyl)carbamate
OR307132-100G OR307132-25G OR307132-5G
APOSOR307132-100GEA 364 EUR
APOSOR307132-100G APOSOR307132-25G APOSOR307132-5G
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Formula: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974340
Núm. CAS: 167938-56-9