Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1H-indazole-4-carboxylate
OR30714-1G OR30714-5G
APOSOR30714-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30714-1G APOSOR30714-5G
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Pto. de fusión: 133…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371610
Núm. CAS: 192945-49-6