Ácido (1R,2R)-(-)-1,2-ciclohexanodicarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, (1R,2R)-(-)-trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
OR307140-100G
APOSOR307140-100GEA 120 EUR
APOSOR307140-100G
Ácido (1R,2R)-(-)-1,2-ciclohexanodicarboxílico
Ácido (1R,2R)-(-)-1,2-ciclohexanodicarboxílico
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Pto. de fusión: 184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062973
Núm. CAS: 46022-05-3