4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR307148-250MG OR307148-500MG
APOSOR307148-250MGEA 271 EUR
APOSOR307148-250MG APOSOR307148-500MG
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
4-Methyl-1-cyclohexanecarbonyl chloride
Formula: C₈H₁₃ClO
Pto. Ebullición: 68…72 °C/12mmHg
Densidad: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24230960
Núm. CAS: 55930-23-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II