(1R,2R)-(-)-1,2-Ciclohexilendiamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR307156-25G OR307156-1G
APOSOR307156-25GEA 132 EUR
APOSOR307156-25G APOSOR307156-1G
(1R,2R)-(-)-1,2-Ciclohexilendiamina 97%
(1R,2R)-(-)-1,2-Ciclohexilendiamina
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 104…110 °C/40mmHg
Pto. de fusión: 40…43 °C
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062985
Núm. CAS: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,II