(1S,2S)-1,2-Ciclohexilendiamina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
OR307157-25G OR307157-5G
APOSOR307157-25GEA 79.9 EUR
APOSOR307157-25G APOSOR307157-5G
(1S,2S)-1,2-Ciclohexilendiamina 96%
(1S,2S)-1,2-Ciclohexilendiamina
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 104…110 °C/40mmHg
Pto. de fusión: 40…45 °C
Densidad: 0,931 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062986
Núm. CAS: 21436-03-3
EINECS: 606-765-2
UN: 3259
ADR: 8,III