Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Hydroxy sulphosuccinimide sodium salt, Hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulphonic acid sodium salt, N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt, Sulfo NHS, Sulpho-N-Hydroxysuccinimide
OR307159-25G OR307159-5G OR307159-1G
APOSOR307159-25GEA 417 EUR
APOSOR307159-25G APOSOR307159-5G APOSOR307159-1G
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 99%
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Formula: C₄H₄NNaO₆S
Pto. de fusión: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043100
Núm. CAS: 106627-54-7