Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1H-indazole-6-carboxylate, Indazole-6-carboxylic acid methyll ester, Methyl Indazole-6-carboxylate
OR30716-1G OR30716-5G
APOSOR30716-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30716-1G APOSOR30716-5G
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Methyl-1H-indazole-6-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371612
Núm. CAS: 170487-40-8