Methyl-1H-indazole-7-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30717-5G OR30717-25G
APOSOR30717-5GEA 60.9 EUR
APOSOR30717-5G APOSOR30717-25G
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate 98%
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371608
Núm. CAS: 755752-82-0