1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR307177-1G OR307177-250MG OR307177-500MG
APOSOR307177-1GEA 510 EUR
APOSOR307177-1G APOSOR307177-250MG APOSOR307177-500MG
1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04970018
Núm. CAS: 58793-46-7