1-Bromo-3,5-dinitrobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307190-1G OR307190-25G OR307190-5G
APOSOR307190-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307190-1G APOSOR307190-25G APOSOR307190-5G
1-Bromo-3,5-dinitrobenceno 99%
1-Bromo-3,5-dinitrobenceno
Formula: C₆H₃BrN₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156596
Núm. CAS: 18242-39-2
UN: 3459
ADR: 6.1,III