1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30720-1G OR30720-250MG
APOSOR30720-1GEA 26.1 EUR
APOSOR30720-1G APOSOR30720-250MG
1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11109403
Núm. CAS: 1007219-73-9