1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 1-methyl-1H-indazole-7-carboxylate
OR30721-1G
OR30721-250MG
OR30721-5G
APOSOR30721-1GEA
270
EUR
APOSOR30721-1G
APOSOR30721-250MG
APOSOR30721-5G
1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
1-Methyl-1H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂ MW: 190,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11109404 Núm. CAS: 1092351-84-2 |