2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-methyl-2H-indazole-6-carboxylate
OR30724-1G OR30724-5G OR30724-10G
APOSOR30724-1GEA 50.9 EUR
APOSOR30724-1G APOSOR30724-5G APOSOR30724-10G
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
2-Methyl-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11109407
Núm. CAS: 1071433-01-6