N-Oxido de 4-fenilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Phenylpyridin-1-ium-1-olate, 4-Phenylpyridine 1-oxide
OR307240-5G OR307240-1G OR307240-25G
APOSOR307240-5GEA 156 EUR
APOSOR307240-5G APOSOR307240-1G APOSOR307240-25G
N-Oxido de 4-fenilpiridina 98%
N-Oxido de 4-fenilpiridina
Formula: C₁₁H₉NO
MW: 171.1953 g/mol
Pto. de fusión: 153…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006208
Núm. CAS: 1131-61-9