5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine, 3-Phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-amine
OR307244-1G OR307244-250MG
APOSOR307244-1GEA 128 EUR
APOSOR307244-1G APOSOR307244-250MG
5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
5-Phenyl-1H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Formula: C₈H₈N₄
MW: 160,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00086332
Núm. CAS: 4922-98-9