2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30725-250MG OR30725-500MG
APOSOR30725-250MGEA 30.6 EUR
APOSOR30725-250MG APOSOR30725-500MG
2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11109408
Núm. CAS: 1092351-88-6