4-Cyclopropylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307250-1G OR307250-250MG
APOSOR307250-1GEA 201 EUR
APOSOR307250-1G APOSOR307250-250MG
4-Cyclopropylphenylboronic acid
4-Cyclopropylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01309064
Núm. CAS: 302333-80-8