4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307289-1G OR307289-5G
APOSOR307289-1GEA 145 EUR
APOSOR307289-1G APOSOR307289-5G
4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂IN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01821344
Núm. CAS: 400753-02-8