4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307294-1G OR307294-5G
APOSOR307294-1GEA 125 EUR
APOSOR307294-1G APOSOR307294-5G
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01114991
Núm. CAS: 400752-98-9