1H-Indazol-7-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Hydroxy-1H-indazole
OR30730-5G OR30730-10G
APOSOR30730-5GEA 108 EUR
APOSOR30730-5G APOSOR30730-10G
1H-Indazol-7-ol
1H-Indazol-7-ol
Formula: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00464298
Núm. CAS: 81382-46-9