(1H-Indazol-5-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
OR30731-1G OR30731-5G
APOSOR30731-1GEA 71.2 EUR
APOSOR30731-1G APOSOR30731-5G
(1H-Indazol-5-yl)methanol 95%
(1H-Indazol-5-yl)methanol
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038636
Núm. CAS: 478828-52-3