1H-Indazole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30733-1G OR30733-250MG
APOSOR30733-1GEA 0 EUR
APOSOR30733-1G APOSOR30733-250MG
1H-Indazole-5-carbonitrile
1H-Indazole-5-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04973397
Núm. CAS: 74626-47-4