5-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30734-1G OR30734-5G OR30734-10G
APOSOR30734-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30734-1G APOSOR30734-5G APOSOR30734-10G
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664003
Núm. CAS: 552331-16-5