1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR30735-1G
OR30735-500MG
APOSOR30735-1GEA
69.6
EUR
APOSOR30735-1G
APOSOR30735-500MG
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ MW: 244,0973 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07367523 Núm. CAS: 862723-42-0 |