Ácido (3-bromofenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
OR3074-100G OR3074-25G
APOSOR3074-100GEA 68.3 EUR
APOSOR3074-100G APOSOR3074-25G
Ácido (3-bromofenil)acético 98%
Ácido (3-bromofenil)acético
Formula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05 g/mol
Pto. Ebullición: 308
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004330
Núm. CAS: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1