6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30741-1G OR30741-250MG OR30741-5G
APOSOR30741-1GEA 74.1 EUR
APOSOR30741-1G APOSOR30741-250MG APOSOR30741-5G
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08272244
Núm. CAS: 7746-27-2