5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30742-1G OR30742-5G OR30742-25G
APOSOR30742-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30742-1G APOSOR30742-5G APOSOR30742-25G
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Pto. de fusión: 166…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026991
Núm. CAS: 885223-72-3