3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30745-1G OR30745-250MG OR30745-5G
APOSOR30745-1GEA 87 EUR
APOSOR30745-1G APOSOR30745-250MG APOSOR30745-5G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Pto. de fusión: 208…210 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234919
Núm. CAS: 76006-13-8