3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30746-1G OR30746-5G OR30746-10G
APOSOR30746-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30746-1G APOSOR30746-5G APOSOR30746-10G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669476
Núm. CAS: 68618-36-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III