4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-5-azaindole
OR30747-5G OR30747-10G
APOSOR30747-5GEA 172 EUR
APOSOR30747-5G APOSOR30747-10G
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5810 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07781160
Núm. CAS: 60290-21-3