4-Bromo-7-chloroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307507-5G
APOSOR307507-5GEA 121 EUR
APOSOR307507-5G
4-Bromo-7-chloroquinoline
4-Bromo-7-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
MW: 242,5000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07700232
Núm. CAS: 98519-65-4