4-Bromo-8-chloroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307510-1G OR307510-5G
APOSOR307510-1GEA 243 EUR
APOSOR307510-1G APOSOR307510-5G
4-Bromo-8-chloroquinoline
4-Bromo-8-chloroquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07700233
Núm. CAS: 927800-40-6