2,6-Dichloroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR307515-25G
OR307515-5G
APOSOR307515-25GEA
266
EUR
APOSOR307515-25G
APOSOR307515-5G
2,6-Dichloroquinoline
2,6-Dichloroquinoline
Formula:
C₉H₅Cl₂N MW: 198,0500 g/mol Pto. de fusión: 161…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427194 Núm. CAS: 1810-72-6 |